Learn More
Vanillin, 99%, pure
Codice prodotto. 10574071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
2g
5kg
Codice prodotto. 10574071
Marca: Thermo Scientific Acros 140820020
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 121-33-5 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-33-5
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00006942,MFCD08702848
InChI Key MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC Name 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Vanillin
Punto di fusione 81°C to 84°C
Colore White to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 170°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 147°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 2 g
Beilstein 08, 247
Indice di Merck 15, 10120
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,freely soluble in alcohol,chloroform,ether,,carbon disulfide and methanol,soluble in oils,aq. solutions of alkali hydroxide,s
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanillin