Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Sample Loops
Codice prodotto. p-6167025 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Vanquish Split Sampler HT and FT
Capacità campione:
10 μL
Versione biocompatibile:
Yes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16371298
Marca: Thermo Scientific™ 6850.1915
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Sample Loops come in a variety of sizes to fit your application requirements.
Automate sample injection into your Thermo Scientific™ Vanquish™ HPLC or UHPLC system with Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Sample Loops. These sample loops are available in 10, 25, 100, 250, 1000 μL sizes to meet your application requirements. Thermo Scientific™ Viper™ Fittings are included with our sample loops to make them easy to install with leak-free connections.
Vanquish Split Sampler Sample Loops use Viper Fittings, which have a ferrule-free tightening design, for virtually zero-dead-volume connections.
Specifica
Tipo Sample Loop
Capacità campione 10 μL
Versione biocompatibile Yes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vanquish Split Sampler HT and FT