Learn More
Lauda™ Variocool VC 1200 Circulation Chiller with CEE7/7 Plug
GREENER_CHOICE
Circulation chiller, colored TFT display for simultaneous indication of actual and set values, graphic illustration of temp. profile
7557.18€ - 8043.72€
Specifica
Gamma di temperatura -20°C to +40°C
Tensione 230 V
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Pressione max Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Pressione max Prezzo Quantità e disponibilità  
16873610
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Lauda™
L000784
3.2 bar Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16883610
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Lauda™
L000785
4.8 bar Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Clear text menu navigation
  • Six selectable languages: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Easy input via cursor and soft keys
  • Fully electronic continuous controller with PID action
  • Electronic level indiction and low level alarm
  • Powerful pressure pump
  • USB interface as standard
    • Can upgrade with interface module (analogue, contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Remote fault indication through floating contact
  • Integrated programmer with max. 150 segments, splitable in five programs
  • Adjustable bypass for pressure limiting
  • Filler opening to top, drain tap on backside
  • SmartCool system for energy saving digital cooling management including compressor on-off control
  • Operates with non flammable liquids (water, water/glycerol)
  • Condenser cooling air
  • Technical Features:
    • Working temperature range: -20 to 40 °C
    • Ambient temperature range: 5 to 40 °C
    • Temperature stability: 0.05 ± K
    • Power consumption max: 1.1 kW
    • Pump flow rate pressure max: 37 L/min
    • In/outlet connection thread (outside): G 3/4
    • Pressure adjustment: bypass
    • Filling volume max: 15 L
    • Power supply: 230 V, 50 Hz
    • Power plug: power cord with angled plug (CEE7/7)
    • Standard accessory:
      • Two nipples 3/4 in. with screw cap G 3/4 for pump connectors
  • Specifica
    Specifica
    -20°C to +40°C
    230 V