Learn More
Eppendorf™ Pipette Varipette 4720
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Varitip P può essere utilizzata per aspirare volumi da 1 ml a 10 ml da becher secondo il principio dello spostamento positivo. Varitip S viene utilizzata per aspirare volumi da 2, 5 ml a 10 ml da recipienti alti con imboccatura stretta. Il sistema è composto da una componente di erogazione e dal principio di spostamento dell'aria Maxitip. Senza carry over alla sostituzione del Maxitip. La valvola per Maxitip garantisce un'erogazione di liquidi senza gocciolamento con elevate pressioni del vapore. Maxitip G graduato per la compensazione dei valori nominali di Varipette™.
Specifica
Specifica
| Product Line | Varipette 4720 |
| Tipo | Pipetta Varipette |
| Volume (sistema metrico) | μ |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il pipettaggio accurato di soluzioni viscose o liquidi con un'elevata tensione di vapore |
| Intervallo funzionale | da 1 a 10 ml |
| Quantità | 1 ciascuno |