Learn More
Eppendorf™ Varispenser™ 2x Bottle-Top Dispenser with Recirculation Valve
Ideal for dispensing aliquots of liquid from large supply bottles.
394.00€ - 715.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15787367
|
Eppendorf™
4967000014 |
0.2 to 2.0 mL |
394.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15797367
|
Eppendorf™
4967000022 |
0.5 to 5.0 mL |
394.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15707377
|
Eppendorf™
4967000030 |
1.0 to 10 mL |
394.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15717377
|
Eppendorf™
4967000049 |
2.5 to 25 mL |
530.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15781587
|
Eppendorf™
4967000057 |
5.0 to 50 mL |
570.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15727377
|
Eppendorf™
4967000065 |
10 to 100 mL |
715.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Ideal for dispensing aliquots of liquid from large supply bottles.
- Recirculation valve
- Standard GL 45 thread on all sizes for most common bottle threads
- Safety valve balls in discharge valve prevents leakage when discharge tube is not mounted
- Screwable air vent cap for easy assembly of drying tube or microfilter
- Oval-shaped dispenser housing for easy transportation
- PFA seal of the sliding piston prevents seizing up
- Fixation slide on interior toothed track for rapid and accurate volume adjustment
- High chemical resistance of all dispensing components
- Telescopic aspirating tubes for variable adjustment to bottle height
- Fully autoclavable without disassembly
- User adjustment option
Specifica
1 |