missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KNF™ VC 900 Portable Digital Vacuum Controller

Use this controller with any vacuum pump (not just KNF models) when fine control of the vacuum is needed. KNF™ VC 900 Portable Digital Vacuum Controllers feature built in solvent boiling point recognition. Ideal for rotary evaporator applications

Marca:  KNF™ 304108/304181

Codice prodotto. 15598763

  • 2885.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

When fine control of the vacuum is required this controller sits between the vacuum pump and the device the vacuum is applied to and allows the user to finely tune the vacuum level.
  • Easy to use
  • Ideal to add on to a built in vacuum system or an existing vacuum pump without fine control features.
  • Separate control unit with pressure sensors and two-step controlled valve
  • Can be placed independent of the operating unit
  • Chemically resistant
  • Separate control unit with pressure sensors and two-step controlled valve independently placed from the operating unit
Specifica

Specifica

Plastic
Any Vacuum Pump
10°C to 40°C
67 mm
2.6 lb.
100/240 V
Portable Vacuum Controller
Power cord, cable length 150 cm
181 mm
101 mm
1.18 kg
50/60 Hz
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato