Learn More
Thermo Scientific Chemicals Venlafaxine hydrochloride
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Venlafaxine hydrochloride |
| Quantità | 1 g |
| Solubilità | Solubility aq. soln.: slightly soluble. |
| Punto di fusione | 217.0°C |
| Peso formulazione | 313.86 |
| InChI Key | QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].COC1=CC=C(C=C1)C(CN(C)C)C1(O)CCCCC1 |
| IUPAC Name | hydrogen 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 313.87 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Venlafaxine hydrochloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Venlafaxine hydrochloride