Learn More
Emma Safety Footwear Vera Safety Shoes
An easy shoe for wipe clean hygiene. The upper is completely washable microfiber construction. Sanitized with Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Stain, fat, grease and direct resistant.
Marca:  Emma Safety Footwear MM50654449
Codice prodotto. 15908571
  • 129.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • S2-Safety shoe for wet working conditions
  • GripForce™ Easy Twist
  • Microfiber construction
  • ESD certified
  • Chrome-free lining
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011
White
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
49
Elastic
Vera
Microfiber
Steel