Learn More
Thermo Scientific™ Veratridine, ≥97%
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 mg |
| Descrizione | White |
| Content And Storage | -30°C to -10°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Activates sodium ion channels |
| Saggio | ≥97% |
| CAS | 71-62-5 |
| Formula molecolare | C36H51NO11 |
| Peso formulazione | 673.80g/mol |
| Sinonimo | 3-Veratroylveracevine |
| Solubilità | Soluble in ethanol or DMSO; Freely soluble in chloroform; Also soluble in 1M HCl |
| Vedi altri risultati |