Learn More
3M™ Versaflo™ Backpack Adaptor
3M™ Versaflo™ Backpack Adaptor helps fit the turbo unit to the backpack harness, which allows it to be worn over the shoulders.
Marca:  3M™ 7100035843
42.69 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15569265
  • 64.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Adaptor helps fit the turbo unit to the backpack harness, so it can be worn over the shoulders
  • Easy to connect to turbo unit
  • For use with the 3M™ Versaflo™ BPK-01 backpack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Black
Backpack Adapter
3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 and BPK-01 Backpack