Learn More
3M™ Versaflo™ Filter Cover TR-6100FC
3M™ Versaflo™ Filter Cover TR-6100FC for use with TR-6110E and TR-6130E filters.
Marca:  3M™ 7100021248
12.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15549255
  • 20.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Filter cover for use with the TR-6110E and TR-6130E filters
  • Filter cover helps protect the filters from physical damage
  • Enables use of prefilters and/or spark arrestors
  • Enables turbo to be worn through decontamination showers
Specifica
Specifica
CE Approved
TR-6110E and TR-6130E filters
0.26 x 0.127 x 0.133 m
Filter Cover
TR-6100FC