Learn More
3M™ Copertura testa Versaflo™
Adatto per applicazioni che richiedono frequenti sostituzioni dell'intero casco, come nella produzione farmaceutica o nei casi in cui il tessuto esterno è meno esposto allo sporco. La copertura testa ultra resistente 3M Versaflo S-Series è compatibile con numerosi sistemi PAPR.
141.00€ - 144.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, CE Approved, EN14594 3A |
---|---|
Colore | Grigio |
Materiale | Polyurethane-coated Knitted Polyamide |
Product Type | Tappo leggero |
Da utilizzare con (applicazione) | Gas, Vapor and Particulates, Liquid Splash, Low Energy Flying Particles / Dust |
Codice del prodotto | Marca | Size | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11791133
|
3M™
7000044301 |
Small | 125 g |
144.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11781133
|
3M™
7000000144 |
Large | 130 g |
141.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Adatto per applicazioni che richiedono frequenti sostituzioni dell'intero casco, ad esempio nella produzione farmaceutica o in situazioni in cui il tessuto esterno è meno esposto allo sporco. Il gruppo sospensione e i componenti di ingresso aria possono essere rapidamente rimossi e separati per essere smaltiti in modo differenziato (nelle strutture che lo prevedono).- Sospensione per la testa integrata per coprire testa e volto
- Protezione degli occhi e del volto a norma EN166—schizzi di liquidi e impatti a bassa energia (grado F)—la stessa classificazione di resistenza agli urti dei sovraocchiali di sicurezza
- Realizzato in tessuto durevole, morbido e silenzioso, a basso rilascio di pelucchi per il massimo comfort
- Visuale eccellente, in particolare verso il basso
- Non richiede assemblaggio
- Pronto all'uso
Specifica
EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, CE Approved, EN14594 3A | |
Polyurethane-coated Knitted Polyamide | |
Gas, Vapor and Particulates, Liquid Splash, Low Energy Flying Particles / Dust | |
Coated Polycarbonate Visor |
Grigio | |
Tappo leggero | |
Integrated Head Suspension |