Learn More
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets
Click to view available options
Include:
Comfort Faceseal
Flame Resistant Faceseal
Flame Resistant Poly Faceseal
Flame Resistant Shroud
Highly Durable Shroud
Dimensione della confezione:
Pezzo
Modello:
M-406
Descrizione
- Ottieni una protezione estremamente integrata e versatile da un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, viso, occhi e testa con le visiere 3M™ Versaflo™ serie M-200.
- Leggere, compatte e ben bilanciate, le nostre visiere sono dotate di varie opzioni, come le tenute facciali ignifughe per applicazioni con particelle calde. Progettati per la protezione da polveri, verniciatura a spruzzo o trattamento di prodotti chimici, i copricapi possono essere utilizzati in vari settori come agricoltura, edilizia, produzione di cibo e bevande, assistenza sanitaria, lavorazione della carta, produzione farmaceutica e lavorazione del legno.
- La bardatura completamente regolabile include un'imbracatura in tessuto per una corretta vestibilità e distribuzione del peso, mentre il deflettore consente agli utilizzatori di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore controllo e comfort.
- La visiera abbina un'eccellente visibilità periferica a una buona nitidezza ottica, in policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici.
- Soddisfano i requisiti prestazionali in ambito respiratorio (TH2 o TH3) se utilizzati con specifiche unità elettroventilate 3M™ e consentono una facile manutenzione grazie a parti di ricambio e accessori sostituibili in modo rapido, semplice e intuitivo.
- Sono disponibili diverse opzioni da combinare con una gamma di protezioni acustiche 3M™ Peltor™ con tecnologia 3M™ Peltor™ LiteCom.
Specifica
Specifica
| Colore | Light Gray |
| Design Type | Comfort Faceseal |
| Monouso | Reusable |
| Tipo di filtro | None |
| Materiale | Polyethylene |
| Product Type | Hood with Faceseal |
| Size | Standard |
| With Exhalation Valve | No |
| Include | Comfort Faceseal |