Learn More
3M™ Kit pronto all'uso del respiratore elettroventilato Versaflo™ per settore sanitario, TR-300E+ HKL
Per acquistare in modo semplice e pratico il respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ serie TR-300+, scegli i kit pronti all'uso del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ serie TR-300+.
Brand: 3M™ 7100233765
1008.06 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21731" per avere il tuo prezzo promozionale.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Il modello TR-300E+-EC è destinato all'uso in operazioni in cui è importante poter pulire facilmente il sistema elettroventilato
- Il modello TR-300E+-HIK è destinato all'uso in ambienti industriali difficili che richiedono una protezione integrata per la testa
- Il modello TR-300E+-HKL è destinato all'uso in strutture sanitarie
- Diverse velocità del flusso d'aria ti consentono di impostare il tuo livello di comfort e lavorare al tuo ritmo
- Unità turbo elettroventilata a più velocità con batteria ad alta capacità che richiede meno tempo di ricarica e riduce i tempi di fermo
Specifications
9 to 12 hr. | |
PARTICULATE | |
PAPR Healthcare Systems and Kits | |
TR-3712E Filter | |
No |
High Capacity Lithium Ion - Rechargeable | |
Black | |
One Size | |
S-133L Headcover |