Learn More
3M™ Versaflo™ Radiant Heat Cover
Made from lightweight, aluminised aramid fabric and provides improved head, neck and shoulder protection and comfort from radiant heat
Marca:  3M™ 7100099853
386.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17247640
  • 624.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Extend M-Series use in high temperature environments by providing improved head, neck and shoulder protection
  • Lightweight aluminised aramid fabric
  • CE Approved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
M-973
3 M™ Versaflo™ Helmet M-307
0.228 m
Gray
0.355 m
0.086 m