Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Codice prodotto. p-200087362
Click to view available options
Product Type:
Cappa
Copricapo con sospensione Premium e collare interno
Copricapo di ricambio con collare interno
Copricapo di ricambio con schermo di protezione interno
Hood with Faceseal
Hood with Inner Shroud
Hood with Neck Collar
Painter's Hood with Inner Shroud Assembly
Respirator Hood
Colore:
Bianco
Gray
White
Modello:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10450180
Marca: 3M™ 7000000145
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
  • Tessuto multiuso, a costo contenuto
  • Copertura di testa, volto, collo e spalle
  • Nessuna necessità di assemblaggio
  • Colore bianco
  • Smaltimento semplificato: i componenti possono essere separati
  • Pronto all'uso non appena estratto dalla confezione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assigned Protection Factor (APF) 1000
Certificazione/Conformità NIOSH
Descrizione Integrated Suspension Hood, Large, S-433L
Colore White
Materiale Polypropylene
Product Type Hood with Faceseal
Size Large
Da utilizzare con (applicazione) Assembly, facility maintenance, machine operation, painting, sanding
Da utilizzare con (apparecchiatura) GVP, Breathe-Easy™, V Series, T-300, T-600, T-800
Materiale (lente) PETG
Modello S-433 L
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (L x P x A) 50.49 x 27 x 23.01 cm
Lunghezza (sistema metrico) 50.49 cm
Larghezza (sistema metrico) 27 cm
Altezza (sistema metrico) 23.01 cm