Learn More
3M™ TR-619E Starter Kit
Il 3M™ Versaflo™ Starter Kit TR-619E include il TR-602E Unità Turbo, Filtro A2P, Coperchio Filtro, Pre-filtro (x 10), Parascintille (x 2), Cintura easy clean, Batteria ad Alta Capacità, Caricabatteria a Stazione Singola.
Marca: 3M™ 7100053532
1474.59 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Approvato secondo la EN 12941 in classe TH2 o TH3, a seconda del copricapo selezionato.
- Il kit iniziale include unità turbo TR-602E, filtro A2P, coperchio filtro, prefiltri ( 10), parascintille (2), cintura easy clean di facile pulizia, batteria ad alta capacità, caricabatteria a stazione singola, tubo di respirazione a lunghezza variabile BT-30 e indicatore di flusso
- Unità ad aria compressa TR-602E con tre flussi selezionabili dall'utente, per massimizzare il comfort
- Certificata EN 12941 Classe TH2 o TH3 a seconda del copricapo impiegato
- Copricapo non incluso, deve essere scelto a parte
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
PAPR Assembly, No Headtop | |
Versaflo™ |