Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in nitrile blu VersaTouch™ serie 37-501
46.03 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21907" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21907" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
10.5
6.5
7.5
8,5
9.5
Descrizione
- Eccellente resistenza a molti solventi e sostanze chimiche oleose
- Very good abrasion resistance
- Flexible and comfortable for an excellent dexterity
- Gauntlet cuff style
- Raised diamond grip
- Senza talco
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, EN374-3:2003, CATEGORY III |
Classificazione | DPI di categoria III |
Coating Material | Nitrile |
Colore | Blu |
Monouso | Sì |
Finitura esterna | A losanghe in rilievo |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Talcati |
Product Type | Versatouch glove |