Learn More
Ansell Edmont™ Versatouch™ 62-210 Series Natural Rubber Latex Immersion Gloves
47.50 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size: 9
Description
- Immersion gloves
- Chemical and liquid protection
- Supported natural rubber blue latex
- Seamless liner for greater comfort during use
- Very good abrasion and tear resistanc
- Allows contact up to 100°C
Applications:
- Food handling
- Food preparation, processing and handling
- Janitorial use
- Detergents and cleaning liquids
Specifications
Colore | Blue |
Materiale | Latex |
Spessore (sistema metrico) | 1.2 mm |
Serie | 62-210 |
Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |