Learn More
Ansell™ Versatouch™ 72-286 Series Dyneema™ Fiber Medium Weight Gloves
Exceptional cut resistance, comfort and durability. Suitable for contact with all foodstuffs.
191.00€
Specifica
Materiale parte posteriore Dyneema™ Fiber
Certificazione/Conformità CE Mark, Standard CATEGORY II EN 388 : 254X
Materiale polso Dyneema™ Fiber
Product Type Mediumweight Gloves
Stile polso guanto Knit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12639761
Vedere i documenti
Ansell™
72286060
6
191.00€
pezzi 6
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12629761
Vedere i documenti
Ansell™
72286100
10
191.00€
pezzi 6
Spedizione stimata: 24-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12649761
Vedere i documenti
Ansell™
72286070
7
191.00€
pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12669761
Vedere i documenti
Ansell™
72286090
9
191.00€
pezzi 6
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12659761
Vedere i documenti
Ansell™
72286080
8
191.00€
pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Washable up to 90°C
  • Offers comfort and durability
  • Knitted construction
  • Polypropylene Glass fiber Dyneema™ liner
  • Knitwrist cuff
Specifica
Specifica
Dyneema™ Fiber
Dyneema™ Fiber
Knit
Dyneema™ Fiber
Cut resistant
CE Mark, Standard CATEGORY II EN 388 : 254X
Mediumweight Gloves
Dyneema™ Fiber
72 Pairs