Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 92-220
Codice prodotto. 12677061
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12677061
Marca: Ansell™ 92220100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Comfort, destrezza e protezione nel settore alimentare
  • Processi di produzione migliorati, per maggiore durata, maggiore resistenza allo strappo e presa migliore su oggetti asciutti, bagnati e grassi.
  • Guanto più sottile con polpastrelli più flessibili e miglior comfort generale.
  • I polpastrelli testurizzati offrono buon comfort e tattilità per manipolazioni sensibili e di precisione.
  • Senza lattice: nessun rischio di allergie di Tipo 1.
  • Approvato per applicazioni a contatto con gli alimenti. Ideale per manipolare tutti gli alimenti grassi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Finitura esterna Fully Textured
Materiale Nitrile
Size 10
Spessore (sistema imperiale) 2.9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.07 mm
Modello 9222010
Serie 92-220