Learn More
Thermo Scientific™ Kit per la sintesi di cDNA Verso™
Si puì eseguire una trascrizione dell'RNA robusta per creare un pool di cDNA completo.
353.00€ - 650.00€
Specifica
Formato | Kit |
---|---|
Reaction Speed | 30 min. |
Tecnica | Reverse Transcription |
Optimal Reaction Temperature | 42°C |
Reverse Transcriptase | Verso |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11822113
|
Thermo Scientific™
AB1453A |
40 Reactions |
353.00€
40 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11832113
|
Thermo Scientific™
AB1453B |
100 Reactions |
650.00€
100 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Con il sistema Verso si ottiene una trascrizione inversa robusta e sensibile grazie alla combinazione di un enzima RT a elevata affinità, di un esclusivo metodo di innesco dell'RNA e di un sistema di buffering ottimizzato. L'enzima Verso RT possiede un'elevata affinità al template RNA e una minore attività di RNasi H, per trascrivere anche le sezioni con un'alta struttura secondaria. Il metodo di innesco con oligo(dT) intensifica ulteriormente la sensibilità aumentando l'efficienza della trascrizione e il tampone di sintesi del cDNA è stato ottimizzato in modo da ottenere un pool di cDNA completo e variegato.
Caratteristiche principali
- Estremamente sensibile con un'ampia gamma dinamica: consente la trascrizione inversa dell'RNA da una gamma di input compresa tra 1 pg a 1 µg
- La reazione RT efficiente consente di abbreviare i tempi dei protocolli del 75% (fino a 30 minuti)
- Strategia di innesco esclusiva, per una maggiore efficienza e la massima flessibilità dei template
- L'enzima RT a elevata affinità viene trascritto in modo efficace attraverso complesse sequenze di RNA
- Ampio intervallo di temperature di esercizio (da 42 a 57 °C) per la riuscita con template ricchi di GC e altri template difficili
- L'RT Enhancer incluso impedisce la contaminazione indiretta da DNA genomico, eliminando la necessità di un trattamento DNasi I separato
- Inibitore di RNasi incluso
- Si può associare a qualsiasi kit per PCR per un completo (q)RT-PCR in 2 fasi
Specifica
Kit | |
Reverse Transcription | |
Verso | |
Wet or Dry Ice | |
First-Strand cDNA | |
Reverse Transcription | |
RNA |
30 min. | |
42°C | |
Yes | |
Real Time PCR (qPCR), RT-PCR | |
Separate components | |
Up to 11 kb |