Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Essiccatore ad armadio automatico a profilo verticale
Codice prodotto. 10046511 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Trasparente con tappi blu
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10046511
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F420741226
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La protezione di elementi sensibili all'umidità, come reagenti o componenti elettronici, è semplice e completamente automatica grazie a questi essiccatori ad armadio automatici
  • La struttura in co-poliestere DuraStar™ blocca il 99% dei raggi UV ed è resistente alla colorazione, alla screpolatura e alle sostanze chimiche
  • Il ciclo automatico di rigenerazione essiccante e di deumidificazione viene eseguito continuamente ogni 20 minuti
  • Il gel di silice con indicazione del colore all'interno del modulo di rigenerazione essiccante consente di avere una rapida conferma visiva dello stato dell’essiccante
  • Lo sportello di grandi dimensioni con igrometro digitale di facile visualizzazione rende più comodo l’accesso allo spazio interno; è dotato di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per lucchetto o sigilli antimanomissione; si apre da destra a sinistra
  • I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell'aria secca
  • Compatto 34.1 L x 41.4 P cm per risparmiare spazio con possibilità di impilare fino a 2 unità
Specifica
Colore Trasparente con tappi blu
Stile dell'armadietto Essiccatore automatico
Materiale Copolyester
N. di ripiani 3
N. per confezione 1 ciascuno
Tipo di ripiano Perforated
Larghezza (sistema metrico) 34.1 cm
Altezza (sistema metrico) 51.8 cm
Profondità (sistema metrico) 41.4 cm
Tensione 230 V