Learn More
Scientific Industries SI™ Vertical Tube Holder
Click to view available options
Capacità provette:
15 mL
50 mL
50 mL, 15 mL, microtubes
N. di posizioni:
12
3
6
6 x 50 mL, 6 x 15 mL Tubes, 12 Microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Holds tubes vertically
- Snaps on to any Vortex-Genie 2 Mixer and the Vortex-Genie Pulse
- Optimized for high speed vortexing a small number of tubes
- No additional attachment necessary
Specifica
Specifica
| Capacità provette | 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse |
| N. di posizioni | 3 |