Learn More
Proteintech Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live & Dead Cells (Calcein AM, PI Method)
Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live Dead Cells (Calcein AM, PI method) provides dual fluorescence staining for the detection of living and dead cells.
105.00€ - 199.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
---|---|
Emissione | 617 nm, 517 nm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17551176
|
Proteintech
PF00007-150T |
150 Tests |
105.00€
150 tests |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17561176
|
Proteintech
PF00007-300T |
300 Tests |
199.00€
300 tests |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- The two probes in the kit effect cell viability by measuring intracellular esterase activity and plasma membrane integrity.
- This kit can be used for fluorescence microscopes, flow cytometers, microplate readers and other fluorescence detection systems.
- This kit can be used for most eukaryotic mammalian samples, but not to fungi and yeast.
Specifica
Flow Cytometry | |
617 nm, 517 nm |