Learn More
Thermo Scientific™ Vial, Cuvette and Test Tube Holders for Orion™ AQ7100 and AQ8100 Spectrophotometers
Quickly adapt your Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometer to work with multiple sample vessels
25.93€ - 37.49€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orion AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometers |
---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16459835
|
Thermo Scientific™
AQX1LWLVH |
Long path rectangular cell holder assembled in a removable compartment liner. | Orion AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometers |
37.49€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16469835
|
Thermo Scientific™
AQX1SQVH |
10 mm square single-cell holder | Orion AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometers |
25.93€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Easy to change & clean Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometer sample holders are designed for maximum flexibility.
Easily adapt your Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometer to work with multiple sample vessels
Magnetic retention makes these holders quick and easy to clean and change to adapt to your analytical needs.
- AQX1RNDVH: Vial / Test Tube Holder for vials and test tube from 12 to 25 mm OD for Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometers
- AQX1SQVH: Standard 10 mm square single-cell holder for Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometers
- AQX1LWLVH: Long path rectangular cell holder for 20-100 mm pathlength cuvettes for Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometers
Specifica
Orion AquaMate 7100 & 8100 Spectrophotometers |