Learn More
Cole-Parmer™ Vial Holder for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer
Codice prodotto. p-3322542 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
11.9 cm
Capacità:
24 Standard 15 mL Conical Bottom Centrifuge Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12517336
Marca: Cole-Parmer™ 2197
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Vial Holder for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer securely hold vials in place while processing samples.
  • Tappetino in espanso resistente
Specifica
Product Type Supporto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ventiquattro provette da centrifuga standard a fondo conico da 15 ml
Capacità 24 Standard 15 mL Conical Bottom Centrifuge Tubes
Lunghezza (sistema metrico) 11.9 cm
Materiale Schiuma
Quantità confezione Confezioni singole