Learn More
Fisherbrand™ Vial Kit, 13mm, 13-425 screw thread, glass, clear, 4mL, PP Screw Cap, Nat Rubber/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
43.30€ - 43.95€
Specifica
Colore chiusura | Black |
---|---|
Material (Liner) | Natural Rubber/TEF |
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) esterno | 14.7 mm |
Materiale | Glass |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11737607
|
Fisherbrand™
13 28 1067 |
Tappo a vite |
43.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16338377
|
Fisherbrand™
13 14 1465 |
Tappo a vite |
43.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- ND13
- 13-425
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Polypropylene
- Natural Rubber/TEF
- Black
- 60° shore A
- 1.3mm
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Black | |
Clear | |
Glass | |
100 | |
Tappo a vite | |
13-425 |
Natural Rubber/TEF | |
14.7 mm | |
5 mL | |
Polypropylene | |
45 mm | |
No |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Vial Kit, 13mm, 13-425 screw thread, glass, clear, 4mL, PP Screw Cap, Nat Rubber/PTFE septum