Learn More
Fisherbrand™ Kit di fiale da 8 mm, filettatura 8-425, vetro trasparente, 1.5 ml, tappo a vite in PP, foro centrale, setto in silicone/PTFE
56.79 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- ND8
- 8-425
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Black | |
Clear | |
Glass | |
1.9 mL | |
Polypropylene | |
32 mm | |
No |
Silicone/PTFE (0.9 mm) | |
11.6 mm | |
Yes | |
100 | |
Tappo a vite | |
8-425 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Kit di fiale da 8 mm, filettatura 8-425, vetro trasparente, 1.5 ml, tappo a vite in PP, foro centrale, setto in silicone/PTFE > slit, 0.9mm thickness, 55° shore A, mounted