Learn More
Fisherbrand™ Kit di fiale da 8 mm, filettatura 8-425, vetro trasparente, 1.5 ml, tappo a vite in PP, foro centrale, setto in silicone/PTFE
Include 100 fiale e 100 tappi con setti preassemblati.
48.85€ - 78.30€
Specifica
Colore chiusura | Black |
---|---|
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Glass |
Volume (sistema metrico) | 1.9 mL |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Pre-intagliato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Pre-intagliato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12980861
|
Fisherbrand™
11 14 1739 |
Silicone/PTFE (0.9 mm) | Yes |
78.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11555924
|
Fisherbrand™
11 14 1716 |
Silicone/PTFE (1.3 mm) | No |
48.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11575924
|
Fisherbrand™
11 14 1763 |
Silicone/PTFE (1.3 mm) | Yes |
66.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- ND8
- 8-425
- Vetro
- Trasparente
- Tappo a vite
- Foro centrale
- in linea
- Silicone/PTFE
- I vassoi riutilizzabili a due scomparti proteggono fiale e chiusure senza separare gli elementi abbinati
Specifica
Black | |
11.6 mm | |
1.9 mL | |
Polypropylene | |
32 mm | |
No |
Clear | |
Glass | |
100 | |
Tappo a vite | |
8-425 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Kit di fiale da 8 mm, filettatura 8-425, vetro trasparente, 1.5 ml, tappo a vite in PP, foro centrale, setto in silicone/PTFE