Learn More
Fisher BioReagents™ Vimentin
868.80€ - 2410.00€
Specifica
Peso molecolare 57
Nome Vimentin
Imballaggio Poly Micro Tube
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10174484
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP2545-250
250 μg
2410.00€
250µg
10092994
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP2545-100
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Specifica
57
Vimentin
Poly Micro Tube