Learn More
Fisherbrand™ Vinyl Coated Lead Ring
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Capacità:
Adatto da 125 a 500 ml
Adatto da 250 a 1000 ml
Adatto da 500 a 2000 ml
Flasks (1000 to 4000 mL)
Peso (sistema metrico):
220 g
500 g
635 g
970 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Anello di piombo |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Blu |
| Capacità | Flasks (1000 to 4000 mL) |
| Materiale | Lead Ring with Vinyl Coating |
| Forma | Circolare |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flasks |
| Vedi altri risultati |