Learn More
Fisherbrand™ Vinyl Coated Lead Ring
Codice prodotto. p-8000247 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Capacità:
Adatto da 125 a 500 ml
Adatto da 250 a 1000 ml
Adatto da 500 a 2000 ml
Flasks (1000 to 4000 mL)
Peso (sistema metrico):
220 g
500 g
635 g
970 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11797884
Edge
Per stabilizzare recipienti e prodotti da laboratorio senza segnarli o graffiarli. L'anello in piombo rivestito in vinile Fisherbrand™ presenta un rivestimento morbido attorno agli anelli in piombo a O. Disponibile in quattro formati per adattarsi a fiasche di varie misure.
  • O-shaped rings stabilize vessels and labware.
  • Can also be used to immerse vessels in water baths.
  • Vinyl-coated lead rings will not mark or scratch benchtops and labware.
  • Available in a variety of sizes to fit a variety of flasks.
Specifica
Product Type Anello di piombo
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blu
Capacità Adatto da 250 a 1000 ml
Materiale Piombo
Forma Circolare
Ripiani None
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flasks
Quantità 1 ciascuno
Larghezza (sistema metrico) 9 cm
Diametro (sistema imperiale) interno 2 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.5 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 90 mm
Diametro (sistema metrico) interno 51 mm
Peso (sistema imperiale) 17.9 oz.
Peso (sistema metrico) 500 g