Learn More
Brady™ Vinyl Mini Pictograms Hazardous Labels
Marca: Brady™ 814015
9.41 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC | |
Gloss | |
96/Pk. | |
Pipe markers and safety signs | |
0.061 mm | |
-18°C to 60°C | |
Inflammable Solid Material | |
Black on White |
MINI PIC1802-10X10-GHS02/96 | |
Vinyl | |
Permanent Acrylic | |
10 mm | |
105 mm | |
Diamond | |
Evacuation Panel Safety Sign |