Learn More
Brady™ Vinyl Mini Pictograms Hazardous Labels
Codice prodotto. 11363472
Click to view available options
Testo visualizzato:
CMR Mutagenic - Respiratory Risk
Combustible Material
Corrosive Material
DANGER for Aquatic Environment
DANGER of Cutaneous Sensitivity - inhalation
Explosive Material
Gases Under Pressure
Inflammable Solid Material
Materiale tossico
Dimensione della confezione:
pezzi 96
Codice prodotto. 11363472
Marca: Brady™ 814022
Edge
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Alternate Part Number MINI PIC1809-10X10-GHS06/96
Finitura Gloss
Materiale Vinyl
Quantità 96/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 10 mm
Spessore 0.061 mm
Larghezza (sistema metrico) 105 mm
Temperature Range (Metric) -18°C to 60°C
Forma A rombo
Testo visualizzato Materiale tossico
Product Type Evacuation Panel Safety Sign
Colore nero su bianco