Learn More
Brady™ Vinyl Mini Pictograms Hazardous Labels
Click to view available options
Testo visualizzato:
CMR Mutagenic - Respiratory Risk
Combustible Material
Corrosive Material
DANGER for Aquatic Environment
DANGER of Cutaneous Sensitivity - inhalation
Explosive Material
Gases Under Pressure
Inflammable Solid Material
Materiale tossico
Dimensione della confezione:
pezzi 96
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC |
| Alternate Part Number | MINI PIC1804-10X10-GHS04/96 |
| Materiale | Vinyl |
| Quantità | 96/Pk. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe markers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Temperature Range (Metric) | -18°C to 60°C |
| Forma | A rombo |
| Vedi altri risultati |