Learn More
Brady™ Vinyl with Polyester Overlaminate Durable Marking Tape
Click to view available options
Colore:
Black, White
Black, Yellow
Magenta, Yellow
Red, White
Dimensioni (L x P):
16.5 m x 25 mm
16.5 m x 38 mm
16.5 m x 50 mm
16.5 m x 75 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 16.5 m x 38 mm |
| Finitura | High Gloss |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16.5 m |
| Quantità confezione | 1 Roll |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +80°C |
| Spessore | 0.037 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 38 mm |
| Tipo di adesivo | Permanent Rubber-based |
| Colore | Black, White |
| Vedi altri risultati |