missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Vinyl with Polyester Overlaminate Durable Marking Tape

Codice prodotto. 11731615
Click to view available options
Colore:
Black, White
Black, Yellow
Magenta, Yellow
Red, White
Dimensioni (L x P):
16.5 m x 25 mm
16.5 m x 38 mm
16.5 m x 50 mm
16.5 m x 75 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11731615

Marca: Brady™ 055294

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Dimensioni (L x P) 16.5 m x 25 mm
Finitura High Gloss
Da utilizzare con (applicazione) Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 m
Quantità confezione 1 Roll
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore 0.037 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Tipo di adesivo Rubber-based Pressure-Sensitive
Colore Red, White
Materiale Vinyl
Product Type Durable Marking Tape
Tipo Marking Tape
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato