Learn More
Brady™ Vinyl with Polyester Overlaminate Durable Marking Tape
Codice prodotto. 11751615
Click to view available options
Colore:
Black, White
Black, Yellow
Magenta, Yellow
Red, White
Dimensioni (L x P):
16.5 m x 25 mm
16.5 m x 38 mm
16.5 m x 50 mm
16.5 m x 75 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11751615
Marca: Brady™ 055296
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Dimensioni (L x P) 16.5 m x 50 mm
Finitura High Gloss
Da utilizzare con (applicazione) Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 m
Quantità confezione 1 Roll
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore 0.037 mm
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Tipo di adesivo Rubber-based Pressure-Sensitive
Colore Red, White
Materiale Vinyl
Product Type Durable Marking Tape
Tipo Marking Tape