Learn More
Vinyltrimethoxysilane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10570804
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2768-02-7
Formula molecolare C5H12O3Si
Molecular Weight (g/mol) 148.24
Numero MDL MFCD00008605
InChI Key NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m
PubChem CID 76004
IUPAC Name ethenyl(trimethoxy)silane
SMILES CO[Si](C=C)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Vinyltrimethoxysilane
Densità 0.9680g/mL
Punti di ebollizione 123.0°C
Punto d'infiammabilità 23°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2C=CHSi(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.3915 to 1.3935
Quantità 500 g
Gravità specifica 0.968
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosità 0.6 mm2/s (25°C)
Peso formulazione 148.24
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinyltrimethoxysilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.