Learn More
Day Impex™ Virkon™ Virucidal Disinfectant
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 g
500 g
5 kg
Tipo di contenitore:
Fusto
Sacchetto
Sachet
Quantità:
Confezione da 1
Confezione da 50
Confezione da 6
Dimensione della confezione:
5kg
pezzi 50
pezzi 6
Descrizione
- Use biocides safely. Always read the label and product information before use
- Widest proven spectrum of any disinfectant - proven effective in independent tests against all 18 virus families affecting man and animals, including AIDS (HIV) and Hepatitis B
- Excellent bactericide and fungicide - cleans and disinfects work surfaces and equipment in a single, one-step operation
- Can be applied in powder form direct to spillages of blood and other body fluids
- Easily dissolves to make a liquid disinfectant
- Odourless, non-irritant to skin and eyes, non-toxic vapour phase, exceptionally low oral toxicity
- Under COSHH requirements, no maximum exposure limit is required
- Non-corrosive, non-bleaching and biodegradable
- Any viral disease transmitted via surfaces or instruments contaminated with infected blood, body fluids, faeces or saliva can be controlled by correct application
- For cleaning and disinfecting work surfaces and equipment
Specifica
Specifica
| Product Type | Virucidal Disinfectant |
| Tipo di contenitore | Sacchetto |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per pulire e disinfettare apparecchiature e superfici di lavoro |
| Quantità | Confezione da 6 |
| Volume (sistema metrico) | 500 g |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.