Learn More
Heidolph Instruments VISCO JET™ Impeller
Ideal for mixing viscous media
Marca:  Heidolph Instruments 509-16121-00
Codice prodotto. 10000962
  • 121.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
In particolare per applicazioni con mezzi molto viscosi come paste e gel è importante che il processo di miscelazione avvenga in modo ottimale in tutto il recipiente senza ingresso di aria. È questo il vantaggio che offre l’innovativo sistema di agitazione VISCO JET™.
La particolare forma della girante crea un flusso auto-rinforzante, che abbrevia i tempi di processo ottenendo risultati di miscelazione nettamente migliori rispetto alle giranti convenzionali. Una soluzione universale per prodotti liquidi e ad alta viscosità. Per saperne di più clicca qui.
Il VISCO JET™ 120 è ideale per recipienti con le seguenti caratteristiche:
  • diametro ideale del recipiente: 200 - 300 mm
  • distanza ideale dal fondo: 36 mm
  • livello di riempimento ideale: 200 - 300 mm
  • volume ideale: 6.300 - 21.200 mL
Il VISCO JET™ 120 è realizzato in acciaio inossidabile.
La fornitura comprende un albero di 10 mm di diametro
Specifica
Specifica
10 mm shaft
170 - 300 mm Vessel
500 mm
0.30 kg
10 mm
120 mm
120 - 500 rpm
POM