Learn More
Heidolph Instruments VISCO JET™ Impeller
Ideal for mixing viscous media
Marca:  Heidolph Instruments 509-16060-00
Codice prodotto. 10356252
  • 501.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
In particolare per applicazioni con mezzi molto viscosi come paste e gel è importante che il processo di miscelazione avvenga in modo ottimale in tutto il recipiente senza ingresso di aria. È questo il vantaggio che offre l’innovativo sistema di agitazione VISCO JET™.
La particolare forma della girante crea un flusso auto-rinforzante, che abbrevia i tempi di processo ottenendo risultati di miscelazione nettamente migliori rispetto alle giranti convenzionali. Una soluzione universale per prodotti liquidi e ad alta viscosità. Per saperne di più clicca qui.
Il VISCO JET™ 60 è ideale per recipienti con le seguenti caratteristiche:
  • diametro ideale del recipiente: 100 - 150 mm
  • distanza ideale dal fondo: 18 mm
  • livello di riempimento ideale: 100 - 150 mm
  • volume ideale: 800 - 2.700 mL
Il VISCO JET™ 60 è realizzato in acciaio inossidabile.
La fornitura comprende un albero di 10 mm di diametro
Specifica
Specifica
10 mm
60 mm
500 mm
500 x 60 x 10 mm
Stainless Steel (V4A)
10 mm
80 - 150 mm Vessel
200 to 800 rpm
50 to 150 mm