Learn More
Viscosity standard, Specpure™, nominally 30cSt at 40° and 5.3cSt at 100°, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15416915
Click to view available options
Quantità:
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Viscosity standard
Nota nome Nominally 30cSt at 40°C and 5.3cSt at 100°C
CAS 8042-47-5
Quantità 500 mL
Colore Colorless
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Numero MDL MFCD00084411
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Grado Specpure™
Odore Odorless
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Viscosity standard, Specpure
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: White mineral oil, petroleum