Learn More
KARTELL Viscous Liquid Pump
The Viscous Liquid Pump is a versatile pump that has the capacity of up to 6 gallons per minute.
Marca:  KARTELL 02004004
Codice prodotto. 10090971
  • 245.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Dispensing pump made of PP operated by a unique lever-action stroke.
  • Delivery of approximately 10 ounces (ab. 300 mL) per stroke, with capability of 6 gallons per minute (ab. 22 to 23 litres/min).
  • Will handle the most viscous materials (equivalent to SAE 90 oil).
  • Spigot orientation of 360° allows versatility in dispensing.
  • Complete with shank.
Specifica
Specifica
Polypropylene
Liquid Pump
6 gal./min.