Learn More
Bollé Safety Visor For Superblast Goggles
7.38 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23287" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23287" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Visor For Superblast Goggles
Descrizione
- Intuitive and simple goggle-visor assembly system
- Easy fit
Specifica
Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
Altezza (sistema metrico) | 3 cm |
Forma | Contoured to face |
Spessore (sistema imperiale) | 0.078 in. |
Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
Larghezza (sistema imperiale) | 7 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 18 cm |
Lens Coating | Anti-fog |
Colore | Blue |
Lens Tint | Blue |