Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Brand Digital Pipetters
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-49313
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 to 50 μL
200 to 1000 μL
50 to 200 μL
Accuracy:
±1%
±2%
Colore:
Gray
Green
Red
Punte compatibili:
0.2 mL Tip
1mL Tip
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11985852
Marca: VistaLab™ Technologies 1136
Perfect for tests that require multiple or nonstandard volumes
Three adjustable models cover volume range: 10 to 1000μL. To adjust volume, simply turn volume selector knob near top of pipetter. Four-digit reading is locked in by click stops, ensuring accuracy.
  • One-handed operation
  • D-Tipper™ feature allows you to pick up and dispose of tips without touching them
  • Volume range conveniently marked on all models
  • Factory calibrated for accurate delivery
  • Easy in-lab recalibration
  • Made of lightweight aluminum and stainless steel to assure durability and long life
Order Info
See MLA Brand tips Mfr. Nos. 2025, 2026, 2027, 2028, 4025, 4026, 9025, 9026, 9029
Specifica
Accuracy ±2%
Punte compatibili 0.2 mL Tip
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Green
Monouso Reusable
Da utilizzare con 0.2 mL Tip
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Aluminum, Stainless Steel
Numero di canali 1
Product Line MLA Brand
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Digital Pipetter
Volume (sistema metrico) 10 to 50 μL
Da utilizzare con (applicazione) Multiple or Non-Standard Volumes
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.2 mL Tip
Include Nozzle Insert, Calibration Key
Quantità 1 Ea.
Warranty Limited Lifetime
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.