Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ 12-Channel Pipetters
Straightforward, simple programming coupled with reliable, consistent accuracy and precision
2040.00€
Specifica
Numero di canali | 12 |
---|---|
Tipo | Electronic Pipette |
Display | LCD |
Stile delle dita | Ergonomic |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11937564
|
VistaLab™ Technologies
1060-0125 |
2 to 125 μL | Green | Right Handed |
2040.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11917564
|
VistaLab™ Technologies
1060-0020 |
0.5 to 20 μL | Yellow | Right Handed |
2040.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11972205
|
VistaLab™ Technologies
1060-0850 |
25 to 850 μL | Gray | Right Handed |
2040.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11952205
|
VistaLab™ Technologies
1060-0250 |
5 to 250 μL | Blue | Right Handed |
2040.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Ergonomically correct, comfort-driven design with electronic functions for repetitive procedures
- Feature a tip acquisition system that provides a positive feedback signal to indicate every tip is securely seated and sealed; no manual manipulations needed
- Upon completion of pipetting, all tips are discarded with the push of a button
- Equipped with Multiple Dispense, Pipet, Reverse Pipet, Mix and Serial Dilute operations and liquid handling functions with recall of stored volume settings
- Available in both left- and right-handed models with suitably placed LCD screen
- For precision liquid dispensing from 0.5 to 850μL
Specifica
12 | |
Electronic Pipette | |
LCD | |
Ergonomic |