Learn More
VistaLab™ Technologies Pipette Tips: Non-Sterile
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16435114
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 μL
250 μL
1250 μL
Imballaggio:
Dense Rack: 1 layer
Econo-Pack, Plastic Container
Econo-Pak: Plastic Container
Stacked Rack, 3 layer
Stacked Rack, 5 layer
Stacked Rack: 3 layers
Stacked Rack: 5 layers
VistaBulk: Plastic Bag
VistaRak: 5 racks
VistaStak: 3 layers
VistaStak: 5 layers
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
pezzi 200
pezzi 5760
pezzi 6000
pezzi 750
pezzi 960
pezzi 9600
Codice prodotto. 16435114
Marca: VistaLab™ Technologies 40609026
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Ovation and MLA Brand pipetters
  • Non-Sterile tips packaged in VistaRak, VistaStak, Stacked Rack, Bulk
  • VistaRak: 5 racks, 192 tips/rack, VistaStak: 3 or 5 Layers of 192 tips, Stacked Rack: 3 or 5 layers of 200 tips, Bulk: 750-1000 tips in a plastic bag or containers
  • Use VistaLab pipette tips to maximize the exceptional performance and benefits of Ovation pipettes
  • All VistaLab pipettes are calibrated with VistaLab tips to provide a perfect fit and deliver reliable performance every time
Specifica
Volume (sistema metrico) 1250 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Colore rack Blue
Autoclavabile Not Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Spessore 6.5 in.
Formato Stack Rack
Stile punta Puntale, Straight
Imballaggio VistaStak: 3 layers
Quantità 192 Tips/Layer
Product Type Pipette Tips
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) MLA, Ovation
Graduato No
Materiale Polipropilene