Learn More
Cole Parmer Vistek™ Vibration Isolation Platforms
Codice prodotto. 11858651 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
:
For lab Balances; Steel; Load Range: 0 to 44 lbs (0 to 20kg)
Codice prodotto. 11858651
Marca: Cole Parmer 1150003
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Significantly improve the performance of microscopes, lab balances, and other sensitive instruments
Cut off the transmission of vibrations from the tabletop or countertop. Effectively isolate horizontal and vertical vibration components in all six degrees of freedom.
  • Passive, mechanical and maintenance-free No air hoses or supporting hardware required